4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6193-1G OR6193-250MG OR6193-5G
APOSOR6193-1GEA 58 EUR
APOSOR6193-1G APOSOR6193-250MG APOSOR6193-5G
4-Aminomethylbenzyl alcohol 95%
4-Aminomethylbenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. de fusión: 82…83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213766
Núm. CAS: 39895-56-2
UN: 3259
ADR: 8,III