2-Bromobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (2-Bromophenyl)methanamine
OR6194-1G OR6194-25G OR6194-5G
APOSOR6194-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6194-1G APOSOR6194-25G APOSOR6194-5G
2-Bromobencilamina 98%
2-Bromobencilamina
Formula: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Pto. Ebullición: 118…119 °C/9mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025572
Núm. CAS: 3959-05-5
UN: 2735
ADR: 8,III