3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Aminomethyl)benzoic acid, HCl
OR6195-5G OR6195-25G
APOSOR6195-5GEA 55.1 EUR
APOSOR6195-5G APOSOR6195-25G
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride 95%
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
Formula: C₈H₁₀ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03791117
Núm. CAS: 876-03-9