(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-4-methylpyridine, (4-Methylpyridin-2-yl)methanamine
OR6198-1G OR6198-500MG
APOSOR6198-1GEA 115 EUR
APOSOR6198-1G APOSOR6198-500MG
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine 95%
(4-Methylpyridin-2-yl)methylamine
Formula: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213857
Núm. CAS: 129768-95-2
UN: 2735
ADR: 8,III