Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
BROMOMETHYLTRIACETYL GLUCURONATE, Acetobromo-α-D-glucuronic Acid Methyl Ester, Methyl acetobromo-α-D-glucuronate, (2,3,4-Tri-O-acetyl-α-D-glucopyranosyl bromide)uronic acid methyl ester, (2R,3R,4S,5S,6S)-2-Bromo-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate
OR6200T-1G
OR6200T-5G
OR6200T-25G
APOSOR6200T-1GEA
50.9
EUR
APOSOR6200T-1G
APOSOR6200T-5G
APOSOR6200T-25G
Acetobromo-α-D-glucuronic acid methyl ester 95+%
Acetobromo-alpha-D-glucuronic acid methyl ester
Formula:
C₁₃H₁₇BrO₉ MW: 397,174 g/mol Pto. de fusión: 82…110 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00061613 Núm. CAS: 21085-72-3 EINECS: 244-203-4 |