(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methyl-1,3-thiazole-4-methylamine
OR6203-1G OR6203-250MG
APOSOR6203-1GEA 206 EUR
APOSOR6203-1G APOSOR6203-250MG
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine 97%
(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)methylamine
Formula: C₅H₈N₂S
MW: 128,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06212804
Núm. CAS: 103694-26-4
UN: 2735
ADR: 8,III