Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 5-chloro-2,6-dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylate
OR62051-1G OR62051-500MG
APOSOR62051-1GEA 459 EUR
APOSOR62051-1G APOSOR62051-500MG
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Methyl-5-chloro-2,6-dihydroxy-4-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₄
MW: 204,57 g/mol
Pto. de fusión: 262…263 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025873
Núm. CAS: 91447-90-4