4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR62053-1G
OR62053-500MG
APOSOR62053-1GEA
157
EUR
APOSOR62053-1G
APOSOR62053-500MG
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
4-Chloro-5-iodo-6-methyl-2-pyrimidinamine
Formula:
C₅H₅ClIN₃ Pto. de fusión: 197…199 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD12024467 Núm. CAS: 897030-99-8 |