4,4'-Dibromobenzofenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(4-bromophenyl) ketone
OR62073-1G OR62073-5G OR62073-25G OR62073-100G OR62073-500G
APOSOR62073-1GEA 14.7 EUR
APOSOR62073-1G APOSOR62073-5G APOSOR62073-25G APOSOR62073-100G APOSOR62073-500G
4,4'-Dibromobenzofenona 98%
4,4'-Dibromobenzofenona
Formula: C₁₃H₈Br₂O
MW: 340.01 g/mol
Pto. de fusión: 171…176 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016330
Núm. CAS: 3988-03-2
EINECS: 223-632-0