7-Nitroindol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6214-25G OR6214-5G
APOSOR6214-25GEA 81.2 EUR
APOSOR6214-25G APOSOR6214-5G
7-Nitroindol
7-Nitroindol
Formula: C₈H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 96…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005683
Núm. CAS: 6960-42-5