Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,5-Furandicarboxylic acid
OR6215-100G OR6215-25G OR6215-5G
APOSOR6215-100GEA 209 EUR
APOSOR6215-100G APOSOR6215-25G APOSOR6215-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid 97%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Formula: C₆H₄O₅
MW: 156,09 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016582
Núm. CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8