2-Bromo-3-nitroanísol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6218-5G OR6218-25G OR6218-1G
APOSOR6218-5GEA 29 EUR
APOSOR6218-5G APOSOR6218-25G APOSOR6218-1G
2-Bromo-3-nitroanísol 99%
2-Bromo-3-nitroanísol
Formula: C₇H₆BrNO₃
Pto. de fusión: 93…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07779272
Núm. CAS: 67853-37-6