(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6220-1G OR6220-250MG OR6220-50MG OR6220-500MG
APOSOR6220-1GEA 434 EUR
APOSOR6220-1G APOSOR6220-250MG APOSOR6220-50MG APOSOR6220-500MG
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine 95%
(3-Methylenecyclobutyl)methylamine
Formula: C₆H₁₁N
Pto. Ebullición: 132…133 °C/571mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235202
Núm. CAS: 16333-93-0
UN: 1760
ADR: 8,II