Benzylboronic acid 90%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6221-1G OR6221-250MG
APOSOR6221-1GEA 393 EUR
APOSOR6221-1G APOSOR6221-250MG
Benzylboronic acid 90%
Benzylboronic acid
Formula: C₇H₉BO₂
Pto. de fusión: 161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01114673
Núm. CAS: 4463-42-7