4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6222-1G OR6222-250MG
APOSOR6222-1GEA 0 EUR
APOSOR6222-1G APOSOR6222-250MG
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₁₀BNO₂
Pto. de fusión: 163…165 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06213214
Núm. CAS: 51239-46-4