Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-3-aminofenilborano monohidrato
OR6223-1G OR6223-25G OR6223-5G
APOSOR6223-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6223-1G APOSOR6223-25G APOSOR6223-5G
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato 99%
Ácido (3-aminofenil)metabórico monohidrato
Formula: C₆H₈BNO₂·1H₂O
MW: 154.96 g/mol
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00149554
Núm. CAS: 206658-89-1
EINECS: 250-189-0