2-Metil-5-nitroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6224-100G OR6224-500G
APOSOR6224-100GEA 0 EUR
APOSOR6224-100G APOSOR6224-500G
2-Metil-5-nitroanísol 98%
2-Metil-5-nitroanísol
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 69…71 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043912
Núm. CAS: 13120-77-9