N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6225-1G
OR6225-5G
OR6225-25G
APOSOR6225-1GEA
185
EUR
APOSOR6225-1G
APOSOR6225-5G
APOSOR6225-25G
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-4-aminobenzoic acid
Formula:
C₁₃H₁₃N₃O₂ Pto. de fusión: >335 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00203264 Núm. CAS: 81261-97-4 |