N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6226-1G OR6226-250MG
APOSOR6226-1GEA 109 EUR
APOSOR6226-1G APOSOR6226-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-N-methyl-3-aminobenzoic acid
Formula: C₁₄H₁₅N₃O₂
Pto. de fusión: 168…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203266
Núm. CAS: 387350-52-9