5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6227-1G OR6227-250MG
APOSOR6227-1GEA 561 EUR
APOSOR6227-1G APOSOR6227-250MG
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
5-Dihydroxyboronylnicotinic acid
Formula: C₆H₆BNO₄
Pto. de fusión: 226…230 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02323212
Núm. CAS: 913836-03-0