Cyclopropylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6228-25G OR6228-1G OR6228-5G OR6228-100G
APOSOR6228-25GEA 63.8 EUR
APOSOR6228-25G APOSOR6228-1G APOSOR6228-5G APOSOR6228-100G
Cyclopropylboronic acid 98%
Cyclopropylboronic acid
Formula: C₃H₇BO₂
MW: 85.90 g/mol
Pto. de fusión: 90…95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD04038750
Núm. CAS: 411235-57-9