3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6233-1G OR6233-5G
APOSOR6233-1GEA 168 EUR
APOSOR6233-1G APOSOR6233-5G
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid 95%
3-Pyrimidin-2-ylbenzoic acid
Formula: C₁₁H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 180…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 579476-26-9