2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Pyridin-4-ylbenzoic acid
OR6234-1G OR6234-2.5G
APOSOR6234-1GEA 249 EUR
APOSOR6234-1G APOSOR6234-2.5G
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid 95%
2-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,2054 g/mol
Pto. de fusión: 180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056297
Núm. CAS: 133362-99-9