Ácido 2-bromo-3-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6235-100G
OR6235-25G
OR6235-5G
APOSOR6235-100GEA
197
EUR
APOSOR6235-100G
APOSOR6235-25G
APOSOR6235-5G
Ácido 2-bromo-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 2-bromo-3-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246,02 g/mol Pto. de fusión: 184…188 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074899 Núm. CAS: 573-54-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...