4-Bromo-m-toluonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6236-25G OR6236-5G
APOSOR6236-25GEA 85.7 EUR
APOSOR6236-25G APOSOR6236-5G
4-Bromo-m-toluonitrilo
4-Bromo-m-toluonitrilo
Formula: C₈H₆BrN
MW: 196.05 g/mol
Pto. Ebullición: 129…130 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031538
Núm. CAS: 41963-20-6