Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Atención

OR6238-100G
APOSOR6238-100GEA 119 EUR
APOSOR6238-100G
Ácido 3-amino-4-hidroxibenzoico 97%
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. de fusión: 198…208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007697
Núm. CAS: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR