4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6239-1G OR6239-250MG OR6239-100MG
APOSOR6239-1GEA 0 EUR
APOSOR6239-1G APOSOR6239-250MG APOSOR6239-100MG
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid 97%
4-(1H-Imidazol-4-yl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Pto. de fusión: 308 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056298
Núm. CAS: 13569-97-6