Ácido 2-(cianometil)benzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Carboxyphenylacetonitrile
OR6244-1G OR6244-250MG
APOSOR6244-1GEA 183 EUR
APOSOR6244-1G APOSOR6244-250MG
Ácido 2-(cianometil)benzoico 97%
Ácido 2-(cianometil)benzoico
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 6627-91-4