Ácido salicílico 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6245-250G OR6245-500G OR6245-100G
APOSOR6245-250GEA 0 EUR
APOSOR6245-250G APOSOR6245-500G APOSOR6245-100G
Ácido salicílico 99%
Ácido salicílico
Formula: (HO)C₆H₄CO₂H
Pto. Ebullición: 211 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 158…161 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002439
Núm. CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3