4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6247-1G OR6247-50MG OR6247-500MG OR6247-5G
APOSOR6247-1GEA 380 EUR
APOSOR6247-1G APOSOR6247-50MG APOSOR6247-500MG APOSOR6247-5G
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
4-Phenyl-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₂H₉NO₂
MW: 199,21 g/mol
Pto. de fusión: 154…160 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114164
Núm. CAS: 52565-56-7