4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6250-1G OR6250-250MG
APOSOR6250-1GEA 314 EUR
APOSOR6250-1G APOSOR6250-250MG
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-(N-Methylpiperazino)-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₂
MW: 221,26 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056300
Núm. CAS: 914637-18-6