4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6251-250MG OR6251-5G OR6251-100MG OR6251-500MG
APOSOR6251-250MGEA 223 EUR
APOSOR6251-250MG APOSOR6251-5G APOSOR6251-100MG APOSOR6251-500MG
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid 97%
4-Imidazolo-2-pyridine carboxylic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
MW: 189,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056301
Núm. CAS: 914637-20-0