4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6253-1G OR6253-250MG OR6253-500MG
APOSOR6253-1GEA 478 EUR
APOSOR6253-1G APOSOR6253-250MG APOSOR6253-500MG
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
4-(Furan-2-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08056303
Núm. CAS: 914637-24-4