2,3-Dimetilquinoxalina 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6254-100G OR6254-25G
APOSOR6254-100GEA 171 EUR
APOSOR6254-100G APOSOR6254-25G
2,3-Dimetilquinoxalina 97+%
2,3-Dimetilquinoxalina
Formula: C₁₀H₁₀N₂
MW: 158,2 g/mol
Pto. Ebullición: 257…259 °C
Pto. de fusión: 104…108 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006728
Núm. CAS: 2379-55-7
EINECS: 219-162-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III