Ácido 4-metil-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Methylpicolinic acid, 4-Methylpyridine-2-carboxylic acid
OR6256-1G OR6256-5G
APOSOR6256-1GEA 34.8 EUR
APOSOR6256-1G APOSOR6256-5G
Ácido 4-metil-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 4-metil-2-piridincarboxílico
Formula: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Pto. de fusión: 137…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03731175
Núm. CAS: 4021-08-3