2-Hydrazinoisonicotinic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6257-1G OR6257-250MG OR6257-500MG
APOSOR6257-1GEA 458 EUR
APOSOR6257-1G APOSOR6257-250MG APOSOR6257-500MG
2-Hydrazinoisonicotinic acid
2-Hydrazinoisonicotinic acid
Formula: C₆H₇N₃O₂
Pto. de fusión: 232 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07786611
Núm. CAS: 887589-25-5