2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6259-1G OR6259-250MG OR6259-500MG OR6259-2.5G
APOSOR6259-1GEA 366 EUR
APOSOR6259-1G APOSOR6259-250MG APOSOR6259-500MG APOSOR6259-2.5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid 97%
2-(1H-Imidazol-1-yl)isonicotinic acid
Formula: C₉H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235205
Núm. CAS: 914637-28-8