4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6260-1G OR6260-250MG
APOSOR6260-1GEA 78.3 EUR
APOSOR6260-1G APOSOR6260-250MG
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid 97%
4-Aminopyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 319 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02685671
Núm. CAS: 100047-36-7