2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6262-25G
OR6262-100G
APOSOR6262-25GEA
21.9
EUR
APOSOR6262-25G
APOSOR6262-100G
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride 95%
2-(Pyridin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Formula:
C₇H₈ClNO₂ Pto. de fusión: 161…163 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012819 Núm. CAS: 6419-36-9 EINECS: 229-148-6 |