4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6263-1G OR6263-250MG OR6263-5G
APOSOR6263-1GEA 118 EUR
APOSOR6263-1G APOSOR6263-250MG APOSOR6263-5G
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone 97%
4'-tert-Butyl-2-chloroacetophenone
Formula: C₉H₉ClO
Pto. Ebullición: 142…146 °C/1mmHg
Pto. de fusión: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00171621
Núm. CAS: 21886-62-4