5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6264-1G OR6264-25G OR6264-5G
APOSOR6264-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6264-1G APOSOR6264-25G APOSOR6264-5G
5-Bromo-6-chloronicotinic acid 97%
5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Formula: C₆H₃BrClNO₂
MW: 236,45 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01927098
Núm. CAS: 29241-62-1