2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6267-1G OR6267-500MG
APOSOR6267-1GEA 379 EUR
APOSOR6267-1G APOSOR6267-500MG
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dimethylthiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₇H₈O₂S
Pto. de fusión: 118 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01860238
Núm. CAS: 26421-32-9