2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR6275-250MG OR6275-500MG
APOSOR6275-250MGEA 236 EUR
APOSOR6275-250MG APOSOR6275-500MG
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-(2-Furyl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08235208
Núm. CAS: 115299-13-3