4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6277-250MG OR6277-5G
APOSOR6277-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR6277-250MG APOSOR6277-5G
4-Oxazolecarboxylic acid 98+%
4-Oxazolecarboxylic acid
Formula: C₄H₃NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06797151
Núm. CAS: 23012-13-7