5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6278-100MG OR6278-1G
APOSOR6278-100MGEA 58 EUR
APOSOR6278-100MG APOSOR6278-1G
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid 98%
5-(4-Chlorophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00105450
Núm. CAS: 143659-14-7