5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6282-1G OR6282-250MG OR6282-5G OR6282-50MG OR6282-500MG
APOSOR6282-1GEA 209 EUR
APOSOR6282-1G APOSOR6282-250MG APOSOR6282-5G APOSOR6282-50MG APOSOR6282-500MG
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid 95%
5-Thien-2-yl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07376148
Núm. CAS: 143659-15-8