6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(4-Morpholinyl)pyrazine-2-carboxylic acid
OR6290-250MG OR6290-1G OR6290-5G
APOSOR6290-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR6290-250MG APOSOR6290-1G APOSOR6290-5G
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid 95+%
6-(4-Morpholinyl)-2-pyrazinecarboxylic acid
Formula: C₉H₁₁N₃O₃
MW: 209,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00233274
Núm. CAS: 40262-73-5