N-Palmitoyl ceramide
Proveedor: Apollo Scientific
OR6290T-25MG OR6290T-5MG OR6290T-50MG
APOSOR6290T-25MGEA 319 EUR
APOSOR6290T-25MG APOSOR6290T-5MG APOSOR6290T-50MG
N-Palmitoyl ceramide
N-Palmitoyl ceramide
A predominant, rather hydrophobic natural ceramide. Activates a cytosolic serine/threonine protein phosphate & stimulates ceramide-activated protein kinase.
Formula: C₃₄H₆₇NO₃
Pto. de fusión: 94…95 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00871748
Núm. CAS: 24696-26-2