2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6293-1G OR6293-250MG OR6293-5G
APOSOR6293-1GEA 52.2 EUR
APOSOR6293-1G APOSOR6293-250MG APOSOR6293-5G
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid 95%
2-Amino-4-methylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₇N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05237187
Núm. CAS: 769-51-7