4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6295-1G
OR6295-25G
OR6295-5G
APOSOR6295-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6295-1G
APOSOR6295-25G
APOSOR6295-5G
4,6-Dichloro-o-toluidine 97%
4,6-Dichloro-o-toluidine
Formula:
C₇H₇Cl₂N Pto. Ebullición: 82…84 °C/0,1mmHg Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00044074 Núm. CAS: 30273-00-8 |